Learn More
N-Methyl-d3-glycin HCl, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sarcosine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 347840-04-4 |
| Summenformel | C3 2H3 H4 N O2 . Cl H |
| Menge | 0.05 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(Trideuteriomethylamino)essigsäurehydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.57 |
| Formelmasse | 128.0432 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |