missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(Methyl-d3)-N'-nitrosopiperazin, TRC

Artikelnummer. 30466819
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466819 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30466819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325802250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine
CAS 1184974-41-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5 D3 H8 N3 O
Menge 250 mg
Synonym 1-(Methyl-d3)-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-(methyl-d3)piperazine, N-Nitroso-N'-(methyl-d3)piperazine, NSC 523886-d3
InChI-Formel InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)N=O
IUPAC-Name 1-Nitroso-4-(Trideuteriomethyl)piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 132.1788
Formelmasse 132.109
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.