Learn More
N-(Methyl-d3)piperazin-Ditrifluoressigsäuresalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Methyl-d3)piperazine Di-trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 2101786-24-5 |
| Summenformel | C9H11D3F6N2O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Methylpiperazine-d3 Di-trifluoroacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12N2.2C2HF3O2/c1-7-4-2-6-3-5-7;2*3-2(4,5)1(6)7/h6H,2-5H2,1H3;2*(H,6,7)/i1D3;; |
| SMILES | [2H]C(N1CCNCC1)([2H])[2H].FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F |
| IUPAC-Name | 1-(Methyl-d3)piperazin-bis(2,2,2-trifluoracetat) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 331.23 |
| Formelmasse | 331.1 |