Learn More
Alfa Aesar™ N-Methyl(Diphenylmethyl)Amin, 98 %
26.62 € - 101.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 14683-47-7
Summenformel C14H15N
Molare Masse (g/mol) 197.281
MDL-Nummer MFCD00467853
InChI-Schlüssel SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
PubChem-CID 411467
IUPAC-Name N-methyl-1,1-diphenylmethanamin
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11479490
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50327.03
1g
26.62 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11489490
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50327.06
5g
101.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
14683-47-7
197.281
SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
411467
CNC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
C14H15N
MFCD00467853
n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
N-methyl-1,1-diphenylmethanamin
Spezifikation
N-Methyl(diphenylmethyl)amine
1g
C14H15N
2096409
SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-1,1-diphenylmethanamin
411467
98%
38°C to 42°C
14683-47-7
MFCD00467853
n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
CNC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
197.281
197.28
Sicherheitsdatenblatt (SDS)