Learn More
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)-methyl]-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)methyl]amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 174.25 |
Reinheit (%) | 95% |