Learn More
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10531123
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
CAS 108825-65-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C15H15N5O
MDL-Nummer MFCD01567008
Menge 10 g
Synonym n-methyl-n-3-3-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, acetamide,n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, maybridge3_006077, unii-ws1r0n3h0n, acmc-1c5o3, ws1r0n3h0n, acetamide, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl
InChI-Schlüssel WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C2N1N=C(C=C2)C3=CC(=CC=C3)N(C)C(=O)C
IUPAC-Name N-Methyl-N-[3-(3-methyl-[1,2,4]triazol[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 281.319
PubChem CID 2737312
Formelmasse 281.32
Reinheit (%) 97%