Learn More
N-Methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 214.27 |
Reinheit (%) | 97% |