Learn More
N-Methyl-N-(4-Nitrobenzyl)aminhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrochloride |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 202.64 |
Reinheit (%) | 90% |