Learn More
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amin, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 212.32 |
Reinheit (%) | 97% |