Learn More
N-Methyl-N-Phenylthioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025382
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4104-75-0
C8H10N2S
166.242
MFCD00086629
MCWZNJNWGQPUGL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-n-phenylthiourea, 1-methyl-1-phenyl-thiourea, thiourea, methylphenyl, urea,1-methyl-1-phenyl-2-thio, amino methylphenylamino methane-1-thione, acmc-1akxy, maybridge1_000090, n-methyl-n-phenyl-thiourea, n-phenyl-n-methyl-thiourea, thiourea, n-methyl-n-phenyl
723631
1-methyl-1-phenylthioharnstoff
CN(C1=CC=CC=C1)C(=S)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4104-75-0
C8H10N2S
166.242
MFCD00086629
MCWZNJNWGQPUGL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-n-phenylthiourea, 1-methyl-1-phenyl-thiourea, thiourea, methylphenyl, urea,1-methyl-1-phenyl-2-thio, amino methylphenylamino methane-1-thione, acmc-1akxy, maybridge1_000090, n-methyl-n-phenyl-thiourea, n-phenyl-n-methyl-thiourea, thiourea, n-methyl-n-phenyl
723631
1-methyl-1-phenylthioharnstoff
CN(C1=CC=CC=C1)C(=S)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von S-Ethyl-N-methyl-N-phenyl-isothiourea;hydroiodid durch Erhitzen verwendet. In Gegenwart des Lösungsmittels Aceton.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-phenylthiourea
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Geruch Odorless
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.24
Reinheit (%) 97%