Learn More
N-Methyl-o-phenylendiamin-d3, Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-o-phenylenediamine-d3, Dihydrochloride |
| CAS | 1432060-12-2 |
| Summenformel | C7H9D3Cl2N2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydroch, loride, N-Methyl-o-phenylenediamine Dihydrochloride, 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC1=C(C=CC=C1)N.Cl.Cl |
| IUPAC-Name | N1-(Methyl-d3)benzol-1,2-diamin-dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.11 |
| Formelmasse | 197.06 |