missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl-p-anisidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-160217
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5961-59-1
C8H11NO
137.18
MFCD00008399
JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-p-anisidine, n-methyl-4-anisidine, n-methyl-4-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy-n-methyl, n-methyl-p-ansidine, p-anisidine, n-methyl, 4-methoxy-n-methylbenzenamine, 1-methylamino-4-methoxybenzene, p-methoxy-n-methylaniline, acmc-209mes
22250
4-Methoxy-N-methylanilin
CNC1=CC=C(C=C1)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5961-59-1
C8H11NO
137.18
MFCD00008399
JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-p-anisidine, n-methyl-4-anisidine, n-methyl-4-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy-n-methyl, n-methyl-p-ansidine, p-anisidine, n-methyl, 4-methoxy-n-methylbenzenamine, 1-methylamino-4-methoxybenzene, p-methoxy-n-methylaniline, acmc-209mes
22250
4-Methoxy-N-methylanilin
CNC1=CC=C(C=C1)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methyl-p-anisidine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33.0°C to 36.0°C
Farbe Braun-Grau bis Weiß
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4NHCH3
Menge 1 g
Beilstein 13, 442
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-p-anisidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'