Learn More
N-Methyl-Viloxazinhydrochlorid, TRC
Product Code. 30477406
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30477406 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30477406 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM338511100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Methyl Viloxazine Hydrochloride
CAS 35609-88-2
Summenformel C14H21NO3 . HCl
Menge 100 mg
Synonym 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]-4-methylmorpholine Hydrochloride, ICI 70098
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-3-16-13-6-4-5-7-14(13)18-11-12-10-15(2)8-9-17-12;/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCC2CN(C)CCO2
IUPAC-Name 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]-4-methylmorpholin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 287.78
Formelmasse 287.1288