Learn More
N-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046302
15.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100-61-8
C7H9N
107.16
MFCD00008283
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
7515
CHEBI:15733
N-methylaniline
CNC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100-61-8
C7H9N
107.16
MFCD00008283
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
7515
CHEBI:15733
N-methylaniline
CNC1=CC=CC=C1
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylanilin wird bei der Herstellung von N,N′-Dimethylsulfinyldianilin mit Triethylamin und Thionylchlorid als Reagenzien verwendet. Es wirkt auch als latentes und koppelndes Lösungsmittel. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt für Farbstoffe und Agrochemikalien. Darüber hinaus wird es als Antiklopfmittel eingesetzt, was eine wesentliche Rolle bei der Erhöhung der Oktanzahl spielt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säureanhydriden, sauren Chloriden und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methylaniline
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.989
Siedepunkt 194°C to 197°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.571
Menge 100 g
UN-Nummer UN2294
Beilstein 741982
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,6019
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 98%