Learn More
N-Methylanilin, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 126270025
Weitere Details : CAS : 100-61-8 Netto-Gewicht : 4.00000kg Transport : UN number : 2294 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 2.5kg
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023223
  • 168.00 € / 2.50 Kilogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
100-61-8
107.16
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
7515
N-methylaniline
C7H9N
MFCD00008283
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
CHEBI:15733
CNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
N-Methylaniline
86°C
Glasflasche
0.987
Braun bis gelb
2.5kg
98.5
98.5% min. (GC)
C6H5NHCH3
12, 135
15, 6093
Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform
CNC1=CC=CC=C1
107.16
CHEBI:15733
Flüssig
0.9870g/mL
Authentic
1.5694 to 1.5714
195.0°C
-57.0°C
100-61-8
100.0
C7H9N
MFCD00008283
14,207
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
N-methylaniline
7515
107.15
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate