missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methylaniline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30470487
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470487 1 g 1 Gramm
30484031 10 g 10 Gramm
30480519 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470487 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2883081G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2739-12-0
Summenformel C7H9N . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.61
Synonym N-Methylanilinium Chloride, N-Methylbenzenamine Hydrochloride, Anilinomethane Hydrochloride
IUPAC-Name N-methylaniline;hydrochloride
SMILES Cl.CNc1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Methylaniline Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3;1H
Formelmasse 143.0502
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.