Learn More
N-Methylaniline Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylaniline Hydrochloride |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3;1H |
| Formelmasse | 143.0502 |