Learn More
N-Methyldiethanolamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10664982
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
105-59-9
C5H13NO2
119.16
MFCD00002848
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
n-methyldiethanolamine, methyldiethanolamine, 2,2'-methylimino diethanol, ethanol, 2,2'-methylimino bis, methyl diethanolamine, n-methyliminodiethanol, n-methyl-2,2'-iminodiethanol, n-methylaminodiglycol, 2,2'-methyliminodiethanol, n-methyldiethanolimine
7767
CN(CCO)CCO
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
105-59-9
C5H13NO2
119.16
MFCD00002848
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
n-methyldiethanolamine, methyldiethanolamine, 2,2'-methylimino diethanol, ethanol, 2,2'-methylimino bis, methyl diethanolamine, n-methyliminodiethanol, n-methyl-2,2'-iminodiethanol, n-methylaminodiglycol, 2,2'-methyliminodiethanol, n-methyldiethanolimine
7767
CN(CCO)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methyldiethanolamine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -21°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0380g/mL
Siedepunkt 243°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH3
Brechungsindex 1.4675 to 1.4695
Menge 1 kg
Beilstein 04, 284
Relative Dichte 1.038
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with benzene,soluble in most organic solvents (alcohol,esters,aceton and chlorinated hydrocarbons),soluble in diethylether and aliphatic hydrocarbons
IUPAC-Name 2-[2-Hydroxyethyl(methyl)amino]ethanol
Viskosität 101 mPa.s (20°C)
Formelmasse 119.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyldiethanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.