Learn More
N-Methylguanidine-d3 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30481900
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481900 50 mg 50 Milligramm
30466129 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30481900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31177550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1246820-23-4
Summenformel C2 2H3 H4 N3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 112.58
IUPAC-Name 1-(trideuteriomethyl)guanidine;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])NC(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-d3-guanidine, Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H/i1D3;
Formelmasse 112.0595