Learn More
N-Methylguanidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30475742
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475742 250 g 250 Gramm
30470969 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30475742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM311776250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21770-81-0
Summenformel C2H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 109.56
Synonym N-Methylguanidine monohydrochloride, Methylguanidinium Chloride
IUPAC-Name 1-methylguanidine;hydrochloride
SMILES Cl.CNC(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylguanidine Hydrochloride
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H
Formelmasse 109.0407