Learn More
N-Methylisoamylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473834
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473834 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3138501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylisoamylamine Hydrochloride
CAS 2419-59-2
Summenformel C6H15N .HCl
Menge 1 g
Synonym Methylisopentylamine Hydrochloride, N-Isoamyl-N-methylamine Hydrochloride, N-Methyl-3-methylbutanamine Hydrochloride, N-Methyl-3-methylbutylamine Hydrochloride, N-Methyl-N-(3-methylbutyl)amine Hydrochloride, N-Methylisoamylamine Hydrochloride, N-Methylisopentylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-6(2)4-5-7-3;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CNCCC(C)C
IUPAC-Name N,3-Dimethylbutan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 137.65
Formelmasse 137.0971