Learn More
N-Methylmaleimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10285581 25 g Glasflasche 25 Gramm
10020511 5 g Glasflasche 5 Gramm
10328793 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10285581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 930-88-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-88-1
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
MDL-Nummer MFCD00005508
InChI-Schlüssel SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 70261
IUPAC-Name 1-Methylpyrrol-2,5-Dion
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylmaleimide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0°C to 98.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 399
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle