Learn More
N-Methylperfluorooctanesulfonamide, TRC
Artikelnummer. 30472186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472186 25 mg 25 Milligramm
30471725 50 mg 50 Milligramm
30476160 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32734025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31506-32-8
Summenformel C9 H4 F17 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 513.17
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-methyl-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-methyloctane-1-sulfonamide, AI 3-29758, Fluorad FX 12, N-MeFOSA, N-Methyl perfluorooctanesulphonamide, N-Methylheptadecafluorooctanesulfonamide, N-Methylperfluorooctanesulfonamide, Perfluoro-N-methyloctanesulfonamide, MeFOSA
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyloctane-1-sulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylperfluorooctanesulfonamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3
Formelmasse 512.9691