Learn More
N-Methylpiperidin 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 127480010
Weitere Details : CAS : 626-67-5 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 2399 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 1L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13428348
  • 133.00 € / 1 Liter
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
626-67-5
99.18
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
12291
CN1CCCCC1
C6H13N
MFCD00006491
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
1-Methylpiperidin
Spezifikation
N-Methylpiperidine
3°C
Glasflasche
0.82
105.0°C to 108.0°C
-50.0°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00006491
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
1-Methylpiperidin
12291
Flüssig
0.8200g/mL
Authentic
1.4368 to 1.4388
5 mPa.s (20°C)
Farblos
1L
626-67-5
100.0
C6H13N
20,16
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and
CN1CCCCC1
99.18
99.18
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-Methylpiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation