Learn More
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyd-benzolsulfonat Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308605
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308605 5 g 5 Gramm
11318605 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12072.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82228-89-5 | C13H13NO4S | 279.31 g/mol
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate is a useful reagent for the chemical transformation of primary amines to aldehydes and ketones under extremely mild conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylpyridinium-4-Carboxaldehyd Benzolsulfonat-Hydrat ist ein nützliches Reagenz für die chemische Umwandlung von primären Aminen zu Aldehyden und Ketonen unter extrem milden Bedingungen.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.27 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82228-89-5
Summenformel C13H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 279.31
MDL-Nummer MFCD00043164
InChI-Schlüssel HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 9817127
IUPAC-Name Benzolsulfonat;1-Methylpyridin-1-ium-4-Carbaldehyd
SMILES C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 5 g
Beilstein 5695963
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C).
Formelmasse 279.32 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%