Learn More
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyd-benzolsulfonat Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045814
39.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
82228-89-5
C13H13NO4S
279.31
MFCD00043164
HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
9817127
Benzolsulfonat;1-Methylpyridin-1-ium-4-Carbaldehyd
C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
82228-89-5
C13H13NO4S
279.31
MFCD00043164
HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
9817127
Benzolsulfonat;1-Methylpyridin-1-ium-4-Carbaldehyd
C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate is a useful reagent for the chemical transformation of primary amines to aldehydes and ketones under extremely mild conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylpyridinium-4-Carboxaldehyd Benzolsulfonat-Hydrat ist ein nützliches Reagenz für die chemische Umwandlung von primären Aminen zu Aldehyden und Ketonen unter extrem milden Bedingungen.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.27 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 5 g
Beilstein 5695963
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C).
Formelmasse 279.32 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%