missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyltetrahydrofolic Acid, TRC

Artikelnummer. 30136324
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136324 1 g 1 Gramm
30012852 100 mg 100 Milligramm
30008736 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3381451G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 134-35-0
Summenformel C20 H25 N7 O6
Molekulargewicht (g/mol) 459.46
Synonym 5-Methyltetrahydrofolate
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)CNC3=C1C(=O)N=C(N)N3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methyltetrahydrofolic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12?,13-/m0/s1
Formelmasse 459.1866
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.