Learn More
N-Methylthioharnstoff, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 127900250
Weitere Details : CAS : 598-52-7 Netto-Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10041320
  • 35.20 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
598-52-7
90.14
KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
2723704
CNC(=S)N
C2H6N2S
MFCD00004938
n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
Methylthioharnstoff
Spezifikation
N-Methylthiourea
Glasflasche
118°C to 123°C
97%
96.0
96% min. (HPLC)
CH3NHCSNH2
04, 70
Solubility in water: 165g/L (20°C). Other solubilities: 25g/L isopropanol (20°C),insoluble in non-polar solvents
CNC(=S)N
90.14
90.14
97%
Authentic
Weiß bis gelb
25g
598-52-7
100.0
C2H6N2S
MFCD00004938
n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Methylthioharnstoff
2723704
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-Methylthiourea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate