missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyltrimethylacetamid, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044969
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6830-83-7
C6H13NO
115.176
MFCD00043643
QMKKJBRRKIKWFK-UHFFFAOYSA-N
n-methylpivalamide, n-methyltrimethylacetamide, 2,2,n-trimethylpropanamide, n,2,2-trimethylpropionamide, n-methyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-methylpropanamide, bae, n-methyl-pivalamide, propanamide,n,2,2-trimethyl
138844
N,2,2-Trimethylpropanamid
CC(C)(C)C(=O)NC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6830-83-7
C6H13NO
115.176
MFCD00043643
QMKKJBRRKIKWFK-UHFFFAOYSA-N
n-methylpivalamide, n-methyltrimethylacetamide, 2,2,n-trimethylpropanamide, n,2,2-trimethylpropionamide, n-methyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-methylpropanamide, bae, n-methyl-pivalamide, propanamide,n,2,2-trimethyl
138844
N,2,2-Trimethylpropanamid
CC(C)(C)C(=O)NC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methyltrimethylacetamide
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Siedepunkt 105°C to 110°C (15 mmHg)
Strukturformel (CH3)3CCONHCH3
Menge 5 g
Beilstein 1744142
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'