missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N''-1,4-Phenylenbis(Thiourea), 98+%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7045823
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1519-70-6
C8H10N4S2
226.32
MFCD00022169
AMNPXXIGUOKIPP-UHFFFAOYSA-N
1,4-phenylenebis 2-thiourea, urea, 1,1'-p-phenylenebis 2-thio, 1,1'-p-phenylenebis 2-thiourea, thiourea, n,n-1,4-phenylenebis, 4-carbamothioylamino phenylthiourea, 4-carbamothioylamino phenyl thiourea, 1,1'-benzene-1,4-diylbis thiourea, 1,4-phenylenebis, phenylenethiourea, acmc-20ap1t
684351
[4-(carbamothioylamino)phenyl]thiourea
NC(=S)NC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1519-70-6
C8H10N4S2
226.32
MFCD00022169
AMNPXXIGUOKIPP-UHFFFAOYSA-N
1,4-phenylenebis 2-thiourea, urea, 1,1'-p-phenylenebis 2-thio, 1,1'-p-phenylenebis 2-thiourea, thiourea, n,n-1,4-phenylenebis, 4-carbamothioylamino phenylthiourea, 4-carbamothioylamino phenyl thiourea, 1,1'-benzene-1,4-diylbis thiourea, 1,4-phenylenebis, phenylenethiourea, acmc-20ap1t
684351
[4-(carbamothioylamino)phenyl]thiourea
NC(=S)NC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N''-1,4-Phenylenebis(thiourea)
Schmelzpunkt 218°C to 222°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 2114854
Formelmasse 226.32
Reinheit (%) ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'