missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Bis(2-aminoethyl)thioharnstoff-Dihydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30336307
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336307 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30336307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4022201G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride
CAS 1639405-29-0
Summenformel C5 H14 N4 S
Menge 1 g
Synonym 1,3-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H14N4S/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4,6-7H2,(H2,8,9,10)
SMILES NCCNC(=S)NCCN
IUPAC-Name 1,3-Bis(2-aminoethyl)thioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 162.256
Formelmasse 162.094
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.