Learn More
N,N-Bis(2-chlorethyl)anilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Bis(2-chloroethyl)aniline |
| CAS | 553-27-5 |
| Summenformel | C10H13NCl2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N,N-Bis(2-chloroethyl)benzenamine, Aniline mustard, Lymphochin, Lymphocin, Lymphoquin, N,N-Bis(2'-chloroethyl)aniline, N,N-Di(2-chloroethyl)aniline, NCS-18429, NSC 18429, beta,beta'-Dichlorodiethylaniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13Cl2N/c11-6-8-13(9-7-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2 |
| SMILES | ClCCN(CCCl)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | N,N-Bis(2-chlorethyl)anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.12 |
| Formelmasse | 217.0425 |