Learn More
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzolsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 13127-79-2 |
| Summenformel | C10H15NO4S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO4S/c12-8-6-11(7-9-13)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2 |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1)(N(CCO)CCO)=O |
| IUPAC-Name | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.3 |
| Formelmasse | 245.07 |