missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-n-Butyl-4-Chlorbutyramid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039710
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
541542-62-5
C8H16ClNO
177.672
MFCD03367046
MATMHSSBGIRYDI-UHFFFAOYSA-N
n-n-butyl-4-chlorobutyramide
4218503
N-Butyl-4-Chlorbutanamid
CCCCNC(=O)CCCCl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
541542-62-5
C8H16ClNO
177.672
MFCD03367046
MATMHSSBGIRYDI-UHFFFAOYSA-N
n-n-butyl-4-chlorobutyramide
4218503
N-Butyl-4-Chlorbutanamid
CCCCNC(=O)CCCCl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-n-Butyl-4-chlorobutyramide
Menge 250 mg
Formelmasse 177.67
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'