Learn More
N,N'-Desethylen-N,N'-diformyl-Levofloxacin, TRC
Product Code. 30360785
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Unit Size:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30360785 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30360785 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2893305MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N'-Desethylene-N,N'-diformyl Levofloxacin
CAS 151377-74-1
Summenformel C18H18FN3O6
Menge 5 mg
Synonym (S)-9-Fluoro-10-[formyl[2-(formylmethylamino)ethyl]amino]-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, Levofloxacin Desethylene Diformyl Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C18H18FN3O6/c1-10-7-28-17-14-11(16(25)12(18(26)27)6-22(10)14)5-13(19)15(17)21(9-24)4-3-20(2)8-23/h5-6,8-10H,3-4,7H2,1-2H3,(H,26,27)/t10-/m0/s1
SMILES C[C@H]1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N(CCN(C)C=O)C=O)F)C(=O)O
IUPAC-Name (S)-9-Fluor-3-methyl-10-(N-(2-(N-methylformamido)ethyl)formamido)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]chinolin-6-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 391.35
Formelmasse 391.12