Learn More
N,N-Di-(tert-Butyloxycarbonyl) Serotonin, TRC
Artikelnummer. 30378825
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378825 100 mg
30385088 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD428630100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 361436-29-5
Summenformel C20H28N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.45
Synonym 3-[2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-5-hydroxy-1H-indole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCc1cn(C(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(O)cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Di-(tert-Butyloxycarbonyl) Serotonin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H28N2O5/c1-19(2,3)26-17(24)21-10-9-13-12-22(18(25)27-20(4,5)6)16-8-7-14(23)11-15(13)16/h7-8,11-12,23H,9-10H2,1-6H3,(H,21,24)