Learn More
N,N'-Diacetylhydrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11475393
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3148-73-0
C4H8N2O2
116.12
MFCD00008673
ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
n,n'-diacetylhydrazine, 1,2-diacetylhydrazine, acetic acid, 2-acetylhydrazide, diacetylahydrazine, diacetylhydrazine, sym-diacetylhydrazine, unii-ymr3zf0q4m, hydrazine, 1,2-diacetyl, 1.2-diacetylhydrazine, ymr3zf0q4m
72884
CHEBI:80616
N'-Acetylacetohydrazid
CC(=O)NNC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3148-73-0
C4H8N2O2
116.12
MFCD00008673
ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
n,n'-diacetylhydrazine, 1,2-diacetylhydrazine, acetic acid, 2-acetylhydrazide, diacetylahydrazine, diacetylhydrazine, sym-diacetylhydrazine, unii-ymr3zf0q4m, hydrazine, 1,2-diacetyl, 1.2-diacetylhydrazine, ymr3zf0q4m
72884
CHEBI:80616
N'-Acetylacetohydrazid
CC(=O)NNC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N'-Diacetylhydrazine
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Siedepunkt 209°C (15 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 1754018
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 98%