missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Diaminoguanidin-Monohydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-100756
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
36062-19-8
CH7N5·HCl
125.56
MFCD00012948
HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
9566041
1,2-Diaminoguanidin;hydrochlorid
C(=NN)(N)NN.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
36062-19-8
CH7N5·HCl
125.56
MFCD00012948
HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
9566041
1,2-Diaminoguanidin;hydrochlorid
C(=NN)(N)NN.Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NNHC(=NH)NHNH2·HCl
Menge 5 g
Beilstein 03, 122
Formelmasse 125.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'