Learn More
N,N'-Dibenzylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058275
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-28-3
C16H20N2
240.35
MFCD00004771
JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
8793
CHEBI:51344
N,N'-Dibenzylethan-1,2-Diamin
C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-28-3
C16H20N2
240.35
MFCD00004771
JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
8793
CHEBI:51344
N,N'-Dibenzylethan-1,2-Diamin
C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
N,N'-Dibenzylethylenediamine is an intermediate of cephalosporin and penicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Dibenzylethylenediamine is an intermediate of cephalosporin and penicillin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N'-Dibenzylethylenediamine
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Dichte 1.025
Siedepunkt 184°C to 186°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Brechungsindex 1.565
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 786668
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,1064
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 240.35
Reinheit (%) 97%