Learn More
N,N-Dibenzylglycin-Ethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77385-90-1 |
| Summenformel | C18H21NO2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-2-21-18(20)15-19(13-16-9-5-3-6-10-16)14-17-11-7-4-8-12-17/h3-12H,2,13-15H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-(dibenzylamino)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 283.37 |
| Formelmasse | 283.1572 |