Learn More
N,N-Dibutylformamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10204380 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10214380 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10204380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112980100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 761-65-9
Summenformel C9H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.26
MDL-Nummer MFCD00003289
InChI-Schlüssel NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC-Name N,N-Dibuthylformamid
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dibutylformamide
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON[(CH2)3CH3]2
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 10 mL
Beilstein 03,443F
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 157.26
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke