Learn More
N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolsulfenamid, TRC
Product Code. 30387045
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30387045 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30387045 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4394581G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolsulfene Amide
CAS 4979-32-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H26 N2 S2
Menge 1 g
Synonym N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide (ACI), 2-Benzothiazolyl-N,N-dicyclohexylsulfenamide, Accel DZ-G, Accelerator DZ, DCBS, DTs, M 181, Meramid DCH, Mercure DCBS, N,N-Dicyclohexyl-1,3-benzothiazole-2-sulfenamide, N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolylsulfenamide, N,N-Dicyclohexyl-2-mercaptobenzothiazole sulfenamide, Nocceler DZ, Nocceler DZ-G, Rhodifax 30, SA-DTs, Sanceler DZ, Sanceler DZ-G, Santocure DCBS, Soxinol DZ, Sulfenamide DTs, Vulkacit DZ
InChI-Formel InChI=1S/C19H26N2S2/c1-3-9-15(10-4-1)21(16-11-5-2-6-12-16)23-19-20-17-13-7-8-14-18(17)22-19/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
SMILES C1CCC(CC1)N(Sc2nc3ccccc3s2)C4CCCCC4
IUPAC-Name N-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-Cyclohexyl-Cyclohexanamin
Molekulargewicht (g/mol) 346.55
Formelmasse 346.1537
Reinheit (%) >95