Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081141
15.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
538-75-0
C13H22N2
206.333
MFCD00011659
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
10868
CHEBI:53090
N,N'-Dicyclohexylmethandiimin
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
538-75-0
C13H22N2
206.333
MFCD00011659
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
10868
CHEBI:53090
N,N'-Dicyclohexylmethandiimin
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide is a carboxyl activating reagent used in peptide synthesis. It acts as a dehydrating agent for the preparation of amides, ketones and nitriles. It is involved in the preparation of esters by reacting tertiary alcohols with carboxylic acid. It is utilized for the stereo chemical inversion of secondary alcohols by forming formyl ester followed by saponification. It is associated with dimethyl sulfoxide and used in Pfitzner-Moffatt oxidation to convert alcohols into aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid ist ein carboxylaktivierendes Reagenz, das in der Peptidsynthese eingesetzt wird. Es dient als Trocknungsmittel für die Zubereitung von Amiden, Ketonen und Nitrilen. Es ist an der Herstellung von Estern beteiligt, indem es tertiäre Alkohole mit Carbonsäure reagieren lässt. Es wird für die stereochemische Inversion von sekundären Alkoholen unter Bildung von Formylester und anschließender Verseifung verwendet. Es ist mit Dimethylsulfoxid verbunden und wird bei der Pfitzner-Moffatt-Oxidation zur Umwandlung von Alkoholen in Aldehyde und Ketone verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Chloroform, Dichlormethan, Acetonitril, Tetrahydrofuran und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 154°C to 156°C (11 mmHg)
Flammpunkt 138°C (280°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 610662
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3096
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,dichloromethane,acetonitrile,tetrahydrofuran and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 99%