Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid-Pentachlorphenol-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30386110
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386110 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD439100100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide Pentachlorophenol Complex
CAS 15406-98-1
Summenformel C19 H23 Cl5 N2 O . 2 C6 H Cl5 O
Menge 100 g
Synonym Carbamimidic acid, N,N'-dicyclohexyl-, 2,3,4,5,6-pentachlorophenyl ester, compd. with 2,3,4,5,6-pentachlorophenol (1:2), Carbamimidic acid, N,N'-dicyclohexyl-, pentachlorophenyl ester, compd. with pentachlorophenol (1:2) (9CI), Pseudourea, 1,3-dicyclohexyl-2-(pentachlorophenyl)-, compd. with pentachlorophenol (1:2) (8CI), Phenol, pentachloro-, compd. with 1,3-dicyclohexyl-2-(pentachlorophenyl)pseudourea (2:1) (8CI), Kovacs Complex, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide pentachlorophenol complex
InChI-Formel InChI=1S/C19H23Cl5N2O.2C6HCl5O/c20-13-14(21)16(23)18(17(24)15(13)22)27-19(25-11-7-3-1-4-8-11)26-12-9-5-2-6-10-12;2*7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H,1-10H2,(H,25,26);2*12H
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl.Oc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl.Clc3c(Cl)c(Cl)c(O\C(=N\C4CCCCC4)\NC5CCCCC5)c(Cl)c3Cl
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentachlorphenol;(2,3,4,5,6-Pentachlorphenyl)-N,N'-Dicyclohexylcarbamimidat
Molekulargewicht (g/mol) 1005.34
Formelmasse 997.7193