Learn More
N,N-Dicyclohexylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089738
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
7560-83-0
C13H25N
195.35
MFCD00014289
GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamine
24210
N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamin
CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
7560-83-0
C13H25N
195.35
MFCD00014289
GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamine
24210
N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamin
CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Dicyclohexylmethylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9210g/mL
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Relative Dichte 0.921
Formelmasse 195.35
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dicyclohexylmethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.