Learn More
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropylamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3559330
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
309-88-6
C7H11F6N
223.16
MFCD00054683
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
136149
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan-1-amin
CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
309-88-6
C7H11F6N
223.16
MFCD00054683
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
136149
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan-1-amin
CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% (Sum of two isomers) Approximate composition (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2)2NCH2F2CHFCF3
Menge 25 g
Merck Index 15, 5153
Relative Dichte 1.23
Formelmasse 223.16
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.