Learn More
N,N-Diethyl-2,2,2-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-7077791
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
360-92-9
C6H10F3NO
169.15
CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
225443
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoracetamid
CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
360-92-9
C6H10F3NO
169.15
CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
225443
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoracetamid
CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Dichte 1.1420g/mL
Siedepunkt 65.0°C to 67.0°C (24.0 mmHg)
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel F3CC(=O)N(CH2CH3)2
Menge 5 g
Relative Dichte 1.142
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Formelmasse 169.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.