Learn More
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluorethyl)amin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358386
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358386 100 g 100 Gramm
11338386 5 g 5 Gramm
11348386 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17330.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 357-83-5 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 357-83-5
Summenformel C6H11ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 189.606
MDL-Nummer MFCD00054672
InChI-Schlüssel BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane
PubChem CID 136184
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-diethyl-1,1,2-trifluorethanamin
SMILES CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Dichte 1.19
Siedepunkt 38°C (10 mmHg)
Strukturformel ClFCHCF2N(CH2CH3)2
Menge 100 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 1098675
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 189.61
Reinheit (%) 90%