Learn More
N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid, TRC
Artikelnummer. 30383543
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383543 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444565100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide
CAS 2512198-73-9
Summenformel C12H24N2O3
Menge 100 mg
Synonym N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O
IUPAC-Name N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
Formelmasse 244.18