Learn More
N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid, TRC
Artikelnummer. 30372196
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372196 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372196 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44456525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide
CAS 2512198-73-9
Summenformel C12H24N2O3
Menge 25 mg
Synonym N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O
IUPAC-Name N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
Formelmasse 244.18